Learn More
Daidzein, 98,7%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11449981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11449981 20 mg
11459981 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449981 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215881220
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 486-66-8
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
InChI-Schlüssel ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daidzein
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.987
Menge 20 mg
Formelmasse 254.23
Physikalische Form Pulver