Learn More
Daidzein 7-Beta-D-Glucuronid 4'-sulfat Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30006261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006261 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1035251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt
CAS 1041134-19-3
Summenformel C21 H16 Na2 O13 S
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Disodium; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[4-Oxo-3-(4-Sulfonatooxyphenyl)Chromen-7-yl]Oxyoxan-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 554.39