Learn More
Melford Daidzein
Artikelnummer. 30018227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018227 100 mg 100 Milligramm
30018226 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018227 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D200100.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inaktives Analogon von Genistein.
Inaktives Analogon von Genistein. Hemmt die Aktivität der Caseinkinase II.
Spezifikation
CAS 486-66-8
Summenformel C15H10O4
Menge 100 mg