Learn More
Daclatasvir RSSR Isomer, TRC
Artikelnummer. 30363145
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363145 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD101510100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daclatasvir RSSR Isomer
CAS 1009107-27-0
Summenformel C40 H50 N8 O6
Menge 100 mg
Synonym N,N'-[[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1R)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]biscarbamic Acid C,C'-Dimethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C40H50N8O6/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52)/t31-,32-,33?,34?/m1/s1
SMILES COC(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCC[C@@H]1c2ncc([nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5cnc([nH]5)[C@H]6CCCN6C(=O)C(NC(=O)OC)C(C)C
IUPAC-Name Methyl-N-[1-[(2R)-2-[5-[4-[4-[2-[(2R)-1-[2-(Methoxycarbonylamino)-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl]phenyl]phenyl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 738.875
Formelmasse 738.385