missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Daclatasvir Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30362543
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30362543 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD10150510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1009119-65-6
Summenformel C40 H50 N8 O6 . 2 H Cl
Molekulargewicht (g/mol) 811.8
Synonym Carbamic acid, N,N'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-, C,C'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2), BMS 790052-05, Daclatasvir dihydrochloride, Methyl ((1S)-1-(((2S)-2-(4-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-4-yl)-4-biphenylyl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)carbamate dihydrochloride
IUPAC-Name methyl N-[(1S)-1-[(2S)-2-[4-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3-methyl-butanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-4-yl]phenyl]phenyl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidine-1-carbonyl]-2-methyl-propyl]carbamate;hydrochloride
SMILES Cl.Cl.COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c[nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5c[nH]c(n5)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Daclatasvir Dihydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H50N8O6.2ClH/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6;;/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52);2*1H/t31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
Formelmasse 810.3387
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.