Learn More
Dacarbazin, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Dacarbazin ist ein alkylierendes Mittel und wird in der Krebsforschung eingesetzt. Antineoplastisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dacarbazine |
Schmelzpunkt | 202°C |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 15, 2795 |
Formelmasse | 182.2 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |