Learn More
Dabsylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30354844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354844 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD101100250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Summenformel C14 H14 Cl N3 O2 S
Menge 250 mg
Synonym 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
InChI-Formel InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-[(E)-[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 323.8
Formelmasse 323.0495