Learn More
D-(+)-Xylose (weißes bis weissgraues Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10572945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10572945 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10572945 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP708250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
D-(+)-Xylose wird häufig als Zellkultur-Additiv verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Xylose
Chemischer Name oder Material D-(+)-Xylose
CAS 58-86-6
Schmelzpunkt 148°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O5
Menge 250 g
Merck Index 15, 10285
Spezifische Drehung 19 to 21° (+ or -)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver/Feststoff