Learn More
D(+)-Xylose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427531 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11427531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210330091
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Klassifiziert als Monosaccharid vom Typ Aldopentose. D-(+)-Xylose, MP Biomedicals, ist ein Zucker, der ursprünglich aus Holz isoliert wurde. Es enthält fünf Kohlenstoffatome und enthält eine funktionelle Formyl-Gruppe. Xylose ist der Hauptbaustein für Hem
  • Xylose ist der Hauptbaustein für Hemizellulose
  • Der säurenkatalysierte Abbau von Hemizellulose ergibt Furfural, ein Speziallösungsmittel, das in der Industrie verwendet wird und ein Vorläufer synthetischer Polymere ist
  • Wird in der Tiermedizin zur Untersuchung auf Malabsorption durch Verabreichung in Wasser nach dem Fasten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 58-86-6
Schmelzpunkt 155 bis 157 °C (Literatur)
Summenformel C5H10O5
Menge 1 kg
Synonym Holzzucker
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (klare, farblose Lösung), Pyridin und heißem Alkohol.
Formelmasse 150.13
Physikalische Form Pulver