Learn More
D(+)-Xylose, C.P.-Qualität, max. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417531 500 g 500 Gramm
11407531 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210330090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 58-86-6
Summenformel C5H10O5
MDL-Nummer MFCD00064360
Synonym Holzzucker
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Xylose
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 500 g
Formelmasse 150.13
Güte C.P.
Physikalische Form Kristallpulver