Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Xylose, 99+ %
Artikelnummer. 10113100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113100 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10487720 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11916901 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113100 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 141001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 58-86-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-86-6
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Xylose
Schmelzpunkt 148 °C bis 153 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31,47
Merck Index 15,10285
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00 °C c=10, H2O)
Spezifische Drehung + 20
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Pyridin und heißem Alkohol
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥99.0 % (HPLC)
Physikalische Form Feines Kristallpulver