Learn More
D-Valinol, TRC
Artikelnummer. 30457025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457025 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0943551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valinol
CAS 4276-09-9
Summenformel C5H13NO
Menge 1 g
Synonym D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
Formelmasse 103.0997