Learn More
D-Valin, TRC
Artikelnummer. 30453443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453443 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09420025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine
CAS 640-68-6
Summenformel C5H11NO2
Menge 25 g
Synonym (-)-2-Amino-3-methylbutyric Acid, (R)-3-Methyl-2-aminobutanoic Acid, (R)-Valine, D-(-)-Valine, NSC 20654
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.079