Learn More
D-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10746115
Marke: Thermo Scientific Acros 398720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7146-15-8
Summenformel C6H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.63
MDL-Nummer MFCD00237309
InChI-Schlüssel KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonym d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
PubChem CID 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Spezifische Drehung -13.5° to -17.5° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 167.63
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver