Learn More
D-Valin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497441 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11497441 5 g
11407451 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497441 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210322605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 640-68-6
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064219
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-Methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Valine
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Fest