Learn More
D-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30452264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8999701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tyrosine
CAS 556-02-5
Summenformel C9 H11 N O3
Menge 1 g
Synonym D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
Formelmasse 181.0739