Learn More
D-Tyrosin-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409898
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409898 5 g 5 Gramm
15499888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63274.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87553-74-0 | C13H19NO3 | 237.30 g/mol
D-Tyrosine tert-butyl ester, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Tyrosin-tert-Butylester, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr geringfügig löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87553-74-0
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.30
MDL-Nummer MFCD00191035
InChI-Schlüssel DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
Synonym h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester
PubChem CID 7408333
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tyrosine tert-butyl ester
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in cold water.
Menge 5 g
Formelmasse 237.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest