Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Tyrosin, 98 %
Artikelnummer. 10083070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10083070 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10616344 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10083070 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226910025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-02-5
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00063073
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Tyrosine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 14, 605
Spezifische Drehung +10° to +12° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) (after 2 hrs.)
Merck Index 14, 9839
Spezifischer Drehzustand +11.30° (20°C c=5,1N HCl)
Menge 2.5 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Tyrosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.