Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Turanose, 98 %
Artikelnummer. 11434737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434737 1 g -
11444737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434737 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21224.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 547-25-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
D-Turanose is used as a carbon source by bacteria, fungi, and other organisms. It is involved in intracellular sugar signaling in plant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Turanose wird von Bakterien, Pilzen und anderen Organismen als Kohlenstoffquelle verwendet. Es ist an der intrazellulären Zuckersignalisierung in Pflanzenzellen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-25-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006606
InChI-Schlüssel RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-turanose
PubChem CID 131632488
IUPAC-Name (3S,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2,4,5-triol
SMILES OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Turanose
Schmelzpunkt ∼170°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 93771
Merck Index 14,9821
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) 98%