Learn More
D-Tryptophan, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453571 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453571 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210314401
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine Aminosäuren, die sich für Forschung oder weitere Fertigungsanwendungen eignen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
CAS 153-94-6
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.99
Summenformel C11H12N2O2
MDL-Nummer MFCD00005647
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Menge 1 g
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Forschung
Physikalische Form Kristallpulver