missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalosedihydrat, 99 %

Artikelnummer. p-3173071
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11404027

Marke: Thermo Scientific Chemicals A19434.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6138-23-4 | C12H22O11 | 342.30 g/mol

D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Löslich in Wasser und heißem Alkohol.

Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6138-23-4
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00071594
InChI-Schlüssel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose dihydrate
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
Beilstein 5322018
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hot alcohol.
Formelmasse 378.33 (342.29 Anhydrous)

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt