Learn More
d-trans-Tetramethrin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | d-trans-Tetramethrin |
| CAS | 1166-46-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | d-trans-Tetramethrin |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C19 H25 N O4 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R-trans)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide, trans-(+)- (8CI), (+)-trans-Tetramethrin, (3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)methyl d-trans-chrysanthemate, 1R-trans-Tetramethrin, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (+)-trans-chrysanthemate, Biotetramethrin, Rich-d-trans-tetramethrin, d-trans-Tetramethrin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C |
| Mehr anzeigen |