missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Threonin, TRC

Artikelnummer. 30453346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453346 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT405525100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 632-20-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Synonym (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (2R,3S)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic Acid, (R)-Threonine, NSC 46702
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES [C@@H]([C@H](C)O)(C(O)=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Threonine
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Menge 100 g
Formelmasse 119.0582
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.