Learn More
D-tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-tert-Leucin wird zur Synthese von Aminosäuren eingesetzt, z. B. bei der Synthese von Aldehyden durch Doppelalkylierung ungesättigter Aldimine von tert-Leu-Estern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
D-tert-Leucin wird zur Synthese von Aminosäuren eingesetzt, z. B. bei der Synthese von Aldehyden durch Doppelalkylierung ungesättigter Aldimine von tert-Leu-Estern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-tert-Leucine |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Beilstein | 1721825 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 131.18 |
| Optische Drehung | −7° (c=5 in 5N HCl) |
| Reinheit (%) | 99% |