Learn More
D-(+)-Sucrose, Kristalle, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15187004 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 kg
Artikelnummer. 15187004
Marke: JT Baker 4072.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schützen und stabilisieren Sie wertvolle biochemische Proteine und optimieren Sie Ihre nachgeschaltete Verarbeitung mit zuverlässigen, leistungsstarken Zuckern.
  • Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
  • Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
CAS 57-50-1
Schmelzpunkt 169°C to 170°C
Dichte 1.29 g/cm³ (20°C)
Glührückstand ≤ 0.01%
Verlust bei Trocknung ≤ 0.03%
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00006626
Menge 1 kg
Spezifische Drehung 66.3 - 66.8 Degree
Synonym Sucrose , D(+)-Saccharose
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
Unlösliche Stoffe ≤ 0.005%
Titrierbare Säure ≤ 0.0008 meq/g