Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbose, 98 %
Artikelnummer. 11414717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414717 0.5 g 0.50 Gramm
11404717 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414717 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21208.02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3615-56-3 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3615-56-3
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00151095
InChI-Schlüssel LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
Synonym d-sorbose, keto-d-sorbose, unii-jj09461njs, 3r,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, xylo-hexulose, sorbose, d, d-sor, d-xylo-hex-2-ulose, d-+-sorbose
PubChem CID 107428
ChEBI CHEBI:13022
SMILES OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbose
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Menge 0.5 g
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-2-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%