Learn More
D-Sorbitol, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416352 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416352 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11416352 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210293805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym Glucarin, -Sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Farbe Weiß
Dichte 1.47 g/ml bei −5 °C
Menge 5 kg
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) > 98 %
Physikalische Form Kristallpulver