Learn More
D-Sorbitol, 91,0 to 100,5 % (Trockensubstanz), Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082857 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15865188
Marke: Thermo Scientific J21710.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2 R, 3 R, 4 R, 5 S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 1721899
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 91.0 to 100.5%
Physikalische Form Kristallpulver