Learn More
D-Sorbitol, 91,0 to 100,5 % (Trockensubstanz), Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865188 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15865188 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15835338 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15845338 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865188 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J21710.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2 R, 3 R, 4 R, 5 S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 1721899
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 91.0 to 100.5%
Physikalische Form Kristallpulver