Learn More
Melford D-Sorbitol
Artikelnummer. p-200086992
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 30018780
Marke: Melford S230801000.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 50-70-4
  • Molecular Formula: C6H14O6
  • Molecular Weight: 182.2
Spezifikation
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Menge 1 kg