Learn More
Melford D-Sorbitol
Description
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 50-70-4
- Molekularformel: C 6 H 14 O 6
- Molekulargewicht: 182,2
Specifications
Specifications
| CAS | 50-70-4 |
| Summenformel | C6H14O6 |
| Menge | 1 kg |