Learn More
D-Serine, TRC
Artikelnummer. 30427378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427378 50 g 50 Gramm
30426232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS27097550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-84-5
Summenformel C3 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
Synonym D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Hydroxypropansäure
SMILES N[C@H](CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Serine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Menge 50 g
Formelmasse 105.0426
Versandbedingung Raumtemperatur