Learn More
D-Serin Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396534 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10396534 25 g Glasflasche -
10386534 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396534 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5874-57-7 | Molecular Formula: C23H19Br2N3O3S | Molecular Weight: 577.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5874-57-7
Summenformel C23H19Br2N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 577.29
MDL-Nummer MFCD00066121
InChI-Schlüssel LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material D-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 152.0°C to 161.0°C
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Spezifische Drehung −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Menge 25 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.