Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Serin, 99 %
Artikelnummer. 11430153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430153 25 g 25 Gramm
11420153 5 g 5 Gramm
11440153 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430153 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A11353.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
D-Serine is involved in the biosynthesis of purines, pyrimidines, and other amino acids. D-Serine also is an agonist of glycine site of the NMDA-type glutamate receptor. It also acts as Lacosamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Serin ist an der Biosynthese von Purinen, Pyrimidinen und anderen Aminosäuren beteiligt. D-Serin ist auch ein Agonist der Glycin-Stelle des Glutamatrezeptors vom NMDA-Typ. Sie wirkt auch als Lacosamid-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (346 mg/ml bei 20 °C) und Mineralsäuren. Unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-84-5
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00004269
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Serine
Schmelzpunkt 218°C to 220°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1721403
Merck Index 14,8460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (346mg/ml at 20°C),and mineral acids. Insoluble in alcohol,ether,and benzene.
Menge 25 g
Formelmasse 105.09
Optische Drehung −13° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%