Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Ribose-5-Phosphat-Bariumsalz-Hexahydrat, 99 %
Artikelnummer. 15467209
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467209 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66017.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15673-79-7 | C5H9BaO8P | 365.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15673-79-7
Summenformel C5H9BaO8P
Molekulargewicht (g/mol) 365.42
MDL-Nummer MFCD00047534
InChI-Schlüssel VNFDCDZWBYRPMC-QHEAFLAXSA-L
PubChem CID 123134315
SMILES [Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 3781061
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung +12° (c=1 in 0.2M HCl)
IUPAC-Name Barium;[(2R,3R,4R)-2,3,4-trihydroxy-5-oxopentyl]dihydrogenphosphat
Formelmasse 473.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Ribose-5-phosphate barium salt hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Ribose-5-phosphatebarium salt hexahydrate