Learn More
D-Ribonsäure-1,4-Lacton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417559 5 g 5 Gramm
15407559 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66266.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.02 CHF
    174.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 30.37 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5336-08-3
Summenformel C5H8O5
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
MDL-Nummer MFCD00063241
InChI-Schlüssel CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-on
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Ribonic acid-1,4-lactone
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 82057
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 100mg/ml
Formelmasse 148.11
Physikalische Form Pulver