Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Ribofuranose-1-Acetat-2,3,5-Tribenzoat, 99 %
Artikelnummer. 10761441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10761441 10 g Glasflasche 10 Gramm
10513864 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761441 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 170110100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6974-32-9
Summenformel C28H24O9
Molekulargewicht (g/mol) 504.48
MDL-Nummer MFCD00005357
InChI-Schlüssel GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 130.0°C
Farbe Braun bis Grün oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifischer Drehzustand + 24.40 (20.00°C c=1,pyridine)
Spezifische Drehung + 24.40
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 504.48
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit