Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15849762 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15849762 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15805188 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15815188 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15849762 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J21060.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.30 CHF
    1123.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 268.65 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594.513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17629-30-0
Summenformel C18H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 594.513
MDL-Nummer MFCD00071590
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-Raffinosepentahydrat
PubChem CID 134129414
IUPAC-Name (3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy-6-(hydrilhyl-3,4,5-hydrisch-hydrisch-4,5)
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinosepentahydrat
Siedepunkt 78 °C bis 82 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 4285763
Formelmasse 594.51
Physikalische Form Kristallpulver