Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465985 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11465985 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11465985 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210279750
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besteht aus Galaktose, Fruktose und Glukose. D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, MP Biomedicals ist ein Trisaccharid und das häufigste Alpha-Galactosylderivat der Saccharose. Raffinose wird durch D-Galactosidase zu D-Galactose und Saccharose hydrolysiert. Dieses Produkt ist
Spezifikation
CAS 17629-30-0
Schmelzpunkt 76 °C bis 86 °C
Dichte 1,465 g/ml (Lit.)
Summenformel C18H42O21
Menge 50 g
Synonym d-+-raffinosepentahydrate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Pyridin und Wasser (1g/7 ml).
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Optische Drehung 101-107° (c=4, Wasser)
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 594.513
PubChem CID 134129414
Formelmasse 594.5
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Pulver