Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, 98 %, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496172 500 g 500 Gramm
11476172 25 g -
11486172 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496172 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210279790
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 17629-30-0
Summenformel C18H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 594.513
InChI-Schlüssel BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonym d-+-Raffinosepentahydrat
PubChem CID 134129414
IUPAC-Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;pentahydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Dichte 1.465 g/ml
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 500 g
Formelmasse 594.5
Reinheit (%) ≥ 98 %
Physikalische Form Kristallpulver