Learn More
D(-)-Chinasäure, TRC
Artikelnummer. 30425095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425095 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ67063025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinic Acid
CAS 77-95-2
Summenformel C7 H12 O6
Menge 25 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-Name (3R,5R)-1,3,4,5-TetraHydroxyCyclohexan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Formelmasse 192.0634