missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Psicose, TRC

Artikelnummer. 30133030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133030 1 g 1 Gramm
17938124 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8396201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 551-68-8
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym D-Psicose, Psicose, D- (8CI), D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
IUPAC-Name (3 R,4 R,5 R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Psicose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m1/s1
Formelmasse 180.0634
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.