Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Propargylglycin, 97 %
Artikelnummer. 15402639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402639
Marke: Thermo Scientific Chemicals H65798.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
A useful biochemical for proteomics research. Also been used for affinity labeling of hog kidney D-amino acid oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein nützliches biochemisches Verfahren für die Proteomikforschung. Wurde auch für die Affinitätsmarkierung von der D-Aminosäure-Oxidase in der Schweineniere verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23235-03-2
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.116
MDL-Nummer MFCD00237407
InChI-Schlüssel DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopent-4-ynsäure
SMILES C#CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Propargylglycine
Schmelzpunkt 205°C (decomposition)
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Propargylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (R)-alpha-Propargylglycine