missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Proline, TRC

Artikelnummer. 30425926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425926 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30425926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7559905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 344-25-2
Summenformel C5 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Synonym D-Proline, Proline, D- (8CI), (+)-(R)-Proline, (R)-(+)-Proline, (R)-2-Carboxypyrrolidine, (R)-Proline, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, D-(+)-Proline
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Proline
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Menge 5 g
Formelmasse 115.0633
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.