Learn More
D-Prolinethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492319
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15492319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64910.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 131477-20-8 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131477-20-8
Summenformel C7H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.644
MDL-Nummer MFCD00191003
InChI-Schlüssel DUJGQVVONTYHLT-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, d-proline ethyl ester hydrochloride, h-d-pro-oet hcl, h-d-pro-oet hydrochloride, d-proline, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-oet.hcl, h-d-pro-oet . hci, h-d-pro-oet?cl, d-proline ethyl ester hcl
PubChem CID 56777374
IUPAC-Name Ethyl (2R)-pyrrolidin-2-carboxylathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C1CCCN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Proline ethyl ester hydrochloride
Farbe Gelb
Beilstein 7170607
Menge 5 g
Formelmasse 179.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig