Learn More
D-Prolin, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11415392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11415392 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11415392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219545605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Proline
CAS 344-25-2
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Summenformel C5H9NO2
MDL-Nummer MFCD00064317
Menge 5 g
Synonym d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Formelmasse 115.1
Physikalische Form Pulver