Learn More
D-Phenylglycinol, TRC
Artikelnummer. 30428748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428748 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3272955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56613-80-0
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Synonym (-)-(R)-beta-Aminobenzeneethanol, (2R)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol, (R)-alpha-Phenylglycinol, (betaR)-beta-Aminobenzeneethanol, D-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(-)-alpha-Phenylglycinol, [(R)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-2-Phenylethanol
SMILES N[C@@H](CO)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Phenylglycinol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Formelmasse 137.0841