Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Pantothenic Acid, Calcium Salt |
| CAS | 137-08-6 |
| Summenformel | C18H32CaN2O10 |
| MDL-Nummer | MFCD00002766 |
| Synonym | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| InChI-Schlüssel | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| SMILES | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| IUPAC-Name | Calcium-bis(3-[(2R)-2,4-DiHydroxy-3,3-Dimethylbutanamido]Propanoat) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 476.54 |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?