Learn More
D-Pantothensäure Kalziumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407957 100 g 100 Gramm
11417957 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16609.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 137-08-6 | C18H34CaN2O11 | 494.551 g/mol
Vitamin B-5D-Pantothenic acid calcium salt hydrate acts as a precursor in the biosynthesis of coenzyme A. It also involved in the catabolism of fatty acids, preparation of heme and the neurotransmitter acetylcholine. It is involved in the regulation of gene expression and in signal transduction. Further, it is used in sphingolipids, cholesterol and steroid hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin B-5D-Pantothensäure-Calciumsalzinhydrat wirkt als Vorstufe bei der Biosynthese des Coenzyms A. Zudem beteiligt am Katabolismus von Fettsäuren, an der Herstellung von Häme und am Neurotransmitter Acetylcholin. Beteiligt an der Regulation der Genexpression und an der Signalweiterleitung. Des Weiteren beteiligt an Sphingolipiden, Cholesterin und Steroidhormonen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-08-6
Summenformel C18H34CaN2O11
Molekulargewicht (g/mol) 494.551
MDL-Nummer MFCD00002766
InChI-Schlüssel KUKRZUPDYACRAM-GXIDORRSSA-L
Synonym calcium 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido propanoate hydrate, d-pantothenic acid calcium salt hydrate, calcium hydrate dipantothenate, calcium bis 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl amino propanoate hydrate
PubChem CID 16211719
IUPAC-Name Calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoat;hydrat
SMILES CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Schmelzpunkt ∼138°C (decomposition)
Beilstein 3769272
Merck Index 14,7015
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 100 g
Formelmasse 476.54
Optische Drehung +27° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%