Learn More
D-(-)-Pantolacton, TRC
Artikelnummer. 30420968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1825005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantolactone
CAS 599-04-2
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H10 O3
Menge 5 g
Synonym D-(-)-Pantolactone2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(3R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','D-(-)- (8CI), (3R)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (-)-(R)-Pantolactone, (-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (-)-Pantolactone, (-)-Pantoyl lactone, (3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one, (R)-(-)-Pantolactone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, (R)-Pantolactone, (R)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-(-)-Pantolactone, D-(-)-Pantoyl lactone, D-(-)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-Pantolactone, D-Pantoyl lactone, Pantolactone, Pantothenic lactone, Pantoyl lactone, l-Pantoyl lactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063
Reinheit (%) >95